Imprimer
Pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
474561000 474562500
474561000.EA 28.6 EUR
474561000. 474562500.
Pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] 95%
Pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate]
Formule: C₇₃H₁₀₈O₁₂
Point d'ébullition: 1006°C (760mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059345
Numéro CAS: 6683-19-8
EINECS: 229-722-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %