Imprimer
Bleu lumière, soluble dans l'eau
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: China Blue, Aniline Blue sodium salt, CN DcK-11, Aniline blue acid Blue 22 C.I. 42755 Aniline blue, CI 42755, Marine Blue V, Water Blue, Blackley Blue, Disodium hydrogen aminomethyl[[4-[(sulphonatophenyl)amino]phenyl][4-[(sulphonatophenyl)imino]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]benzenesulphonate, Cotton Blue, Acid Blue 22
474360050 474360250
474360050.EA 41.6 EUR
474360050. 474360250.
Bleu lumière, soluble dans l'eau
Bleu lumière
Formule: C₃₂H₂₅N₃Na₂O₉S₃
MW: 737.74 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036130
Numéro CAS: 28631-66-5
EINECS: 249-113-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance dark blue to dark brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 590 to 610 nm (in dilute HCl)
Absorption Ratio P-15/P+15 1 to 1.03