Imprimer
AmberChrom™ chloride form 1x2 100-200 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
473050025 473051000 473055000
473050025.EA 1390 EUR
473050025. 473051000. 473055000.
AmberChrom™ chloride form 1x2 100-200 mesh
AmberChrom™ chloride form
Formule: (C₁₀H₁₂·C₁₀H₁₀·C₈H₈·C₃H₉N)x
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00146763
Numéro CAS: 69011-19-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow beads
Total exchange capacity ≥0.6 eq/l (Cl form)
Water retention capacity 65 to 75 % (Cl form)
Particle size 100 to 200 mesh