Imprimer
AmberChrom™ chloride form 1x2 50-100 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
472940025 472941000 472945000
472940025.EA 1700 EUR
472940025. 472941000. 472945000.
AmberChrom™ chloride form 1x2 50-100 mesh
AmberChrom™ chloride form
Formule: (C₁₀H₁₂·C₁₀H₁₀·C₈H₈·C₃H₉N)x
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00146763
Numéro CAS: 69011-19-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow beads
Total exchange capacity ≥0.7 eq/l (Cl form)
Water retention capacity 65 to 75 % (Cl form)
Particle size 50 to 100 mesh