Imprimer
AmberChrom™ hydrogen form 50WX8 200-400 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
472930025 472931000 472935000
472930025.EA 1280 EUR
472930025. 472931000. 472935000.
AmberChrom™ hydrogen form 50WX8 200-400 mesh
AmberChrom™ hydrogen form
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132726
Numéro CAS: 69011-22-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance beige to green-beige to light brown beads
Total exchange capacity ≥1.7 eq/l (H form)
Water retention capacity 50 to 58 % (H form)
Particle size 200 to 400 mesh