Imprimer
AmberChrom™ hydrogen form 50WX8 50-100 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
472910025 472911000 472915000
472910025.EA 1330 EUR
472910025. 472911000. 472915000.
AmberChrom™ hydrogen form 50WX8 50-100 mesh
AmberChrom™ hydrogen form
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132726
Numéro CAS: 69011-22-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance beige to green-beige to light brown beads
Total exchange capacity ≥1.7 eq/l (H form)
Water retention capacity 50 to 56 % (H form)
Particle size 50 to 100 mesh