Imprimer
AmberChrom™ hydrogen form 50WX2 100-200 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
472880025 472881000 472885000
472880025.EA 1140 EUR
472880025. 472881000. 472885000.
AmberChrom™ hydrogen form 50WX2 100-200 mesh
AmberChrom™ hydrogen form
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132722
Numéro CAS: 69011-22-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow to orange beads
Total exchange capacity ≥0.6 eq/l (H form)
Water retention capacity 74 to 82 % (H form)
Particle size 100 to 200 mesh