Imprimer
Heptaethylene glycol 90+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3,6,9,12,15,18-Hexaoxaicosane-1,20-diol, PEG-7
472030010 472030050 472030250
472030010.EA 106 EUR
472030010. 472030050. 472030250.
Heptaethylene glycol 90+%
Heptaethylene glycol
Formule: C₁₄H₃₀O₈
MW: 326.39 g/mol
Point d'ébullition: 435°C (760mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002876
Numéro CAS: 5617-32-3
EINECS: 227-040-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance colorless to light yellow low melting mass
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥90.0 %