Neotame 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(S)-3-((3,3-Dimethylbutyl)amino)-4-(((S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)amino)-4-oxobutanoic acid, N-[N-(3,3-Dimethylbutyl)-L-alpha-aspartyl]-L-phenylalanine 1-Methyl ester, N-(N-(3,3-Dimethylbutyl)-L-alpha-aspartyl)-L-phenylalanine 1-methyl ester
471950010
471950050
471950250
471950010.EA
19.4
EUR
471950010.
471950050.
471950250.
Neotame 98%
Neotame
Formule:
C₂₀H₃₀N₂O₅ MW: 378.47 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09039056 Numéro CAS: 165450-17-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | white to almost white crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Melting point | 80°C to 88°C |
Water | ≤5 % |