Imprimer
2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Propyl-4-pyridinecarbothioamide, 2-Propylthioisonicotinamide, 2-Propylpyridine-4-carbothioamide, Prothionamide
471200050 471200250 471201000
471200050.EA 52.1 EUR
471200050. 471200250. 471201000.
2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
2-Propylpyridine-4-carbothioamide
Formule: C₉H₁₂N₂S
MW: 180.27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464119
Numéro CAS: 14222-60-7
EINECS: 238-093-7
Merck Index: 13,07982
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %