Imprimer
Verbascoside 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Acteoside, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl 3-O-(6-Deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-4-O-[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propenoyl]-beta-D-glucopyranoside, (2R,3R,4R,5R,6R)-6-(3,4-Dihydroxyphenethoxy)-5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3-yl (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylate, Kusaginin
471091000 471095000
471091000.EA 129 EUR
471091000. 471095000.
Verbascoside 98%
Verbascoside
Formule: C₂₉H₃₆O₁₅
Point d'ébullition: 908.8°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221751
Numéro CAS: 61276-17-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %