Imprimer
Acide (2-aminophényl)acétique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Aminophenylacetic acid
471020010 471020050
471020010.EA 43.8 EUR
471020010. 471020050.
Acide (2-aminophényl)acétique 98%
Acide (2-aminophényl)acétique
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151.1626 g/mol
Point d'ébullition: 344.4°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701521
Numéro CAS: 3342-78-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance almost white to orange to light brown crystalline powder and or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 120°C to 127°C