Imprimer
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,2-Dimethylolbutyric Acid
470990250 470991000
470990250.EA 28.3 EUR
470990250. 470991000.
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid 98%
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid
Formule: C₆H₁₂O₄
MW: 148.16 g/mol
Point d'ébullition: 360°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190088
Numéro CAS: 10097-02-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Melting point 110°C to 118°C
Water ≤0.5 %