Imprimer
1-Chloroethylisopropyl carbonate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Carbonic Acid 1-Chloroethyl Isopropyl Ester, 1-Chloroethyl isopropyl carbonate
470930250 470931000
470930250.EA 31.6 EUR
470930250. 470931000.
1-Chloroethylisopropyl carbonate 98%
1-Chloroethylisopropyl carbonate
Formule: C₆H₁₁ClO₃
MW: 166.60 g/mol
Point d'ébullition: 164.3°C
Densité: 1.09
Point d'éclair: 55°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038100
Numéro CAS: 98298-66-9
ONU: 2920
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance colorless to almost colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.4110 to 1.4150 (20°C, 589 nm)