Imprimer
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Deamino-histidine, Imidazole-5-propionic acid, Imidazolepropionic acid
470380010 470382500
470380010.EA 259 EUR
470380010. 470382500.
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid 97%
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140.142 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18459271
Numéro CAS: 1074-59-5
EINECS: 214-045-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light grey solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %