Imprimer
Indole-3-acétate de potassium 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
470280010 470280050 470280250
470280010.EA 25.9 EUR
470280010. 470280050. 470280250.
Indole-3-acétate de potassium 98%
Indole-3-acétate de potassium
Formule: C₁₀H₈KNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066213
Numéro CAS: 2338-19-4
EINECS: 219-049-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to orange to green crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 %