Imprimer
Dantrolene sodium hemiheptahydrate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-(((5-(4-Nitrophenyl)furan-2-yl)methylene)amino)imidazolidine-2,4-dione, sodium salt hydrate(2:2:7), Sodium Dantrolene, Dantrolene, 1-[(5-(p-Nitrophenyl)-furfurylidene)amino]hydantoin sodium salt, Dantrium
469940050 469940250
469940050.EA 87.8 EUR
469940050. 469940250.
Dantrolene sodium hemiheptahydrate 98%
Dantrolene sodium hemiheptahydrate
Formule: C₂₈H₃₄N₈Na₂O₁₇
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00079130
Numéro CAS: 24868-20-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance yellow to orange to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water 13.0 to 17.0 %