4,5-Dibromo-1H-1,2,3-triazole 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
469720010
469720050
469720010.EA
38.7
EUR
469720010.
469720050.
4,5-Dibromo-1H-1,2,3-triazole 95%
4,5-Dibromo-1H-1,2,3-triazole
Formule:
C₂HBr₂N₃ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD08062401 Numéro CAS: 15294-81-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | white to light yellow powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |