Imprimer
Doxapram hydrochloride hydrate 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenylpyrrolidin-2-one hydrochloride hydrate, 1-Ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-2-pyrrolidinone hydrochloride hydrate, AHR 619, Doxapram HCl
469530010 469532500
469530010.EA 938 EUR
469530010. 469532500.
Doxapram hydrochloride hydrate 98+%
Doxapram hydrochloride hydrate
Formule: C₂₄H₃₀N₂O₂·HCl·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09954698
Numéro CAS: 7081-53-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03465
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98 %
Loss on drying 3 % to 4.5 % (1 g, 105°C, 2 h)
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 % (on dry substance)