Imprimer
2,4-Diméthylhexane 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
469280010 469280050 469280250
469280010.EA 37.2 EUR
469280010. 469280050. 469280250.
2,4-Diméthylhexane 98%
2,4-Diméthylhexane
Formule: C₈H₁₈
Densité: 0,7
Point d'éclair: 10°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039929
Numéro CAS: 589-43-5
EINECS: 209-649-6
ONU: 1262
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance clear colorless to almost colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)