Imprimer
Bevantolol hydrochloride
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)amino]-3-(m-tolyloxy)propan-2-ol hydrochloride, 1-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]amino]-3-(3-methylphenoxy)-2-propanol hydrochloride
468870010 468872500
468870010.EA 397 EUR
468870010. 468872500.
Bevantolol hydrochloride
Bevantolol hydrochloride
Formule: C₂₀H₂₇NO₄·HCl
MW: 381.90 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00941389
Numéro CAS: 42864-78-8
Merck Index: 13,01194
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 137°C to 140°C
Water ≤5 %