Imprimer
Astragaloside IV 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
468860010 468862500
468860010.EA 421 EUR
468860010. 468862500.
Astragaloside IV 98%
Astragaloside IV
Formule: C₄₁H₆₈O₁₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16036240
Numéro CAS: 84687-43-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤7 %