Imprimer
Oxibendazole
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (5-Propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)carbamic acid methyl ester, Methyl (5-Propoxy-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
468810010 468810050
468810010.EA 71.7 EUR
468810010. 468810050.
Oxibendazole
Oxibendazole
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₃
MW: 249.27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133728
Numéro CAS: 20559-55-1
EINECS: 243-877-7
Merck Index: 13,07005
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %