Imprimer
5'-Deoxy-5-fluorocytidine 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
468740010 468740050
468740010.EA 31 EUR
468740010. 468740050.
5'-Deoxy-5-fluorocytidine 95%
5'-Deoxy-5-fluorocytidine
Formule: C₉H₁₂FN₃O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07369278
Numéro CAS: 66335-38-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 210°C to 217°C
Loss on drying ≤0.5 %