Imprimer
Bicyclo[3.3.0]octane 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Hexahydropentalene
468520010 468522500
468520010.EA 478 EUR
468520010. 468522500.
Bicyclo[3.3.0]octane 97%
Bicyclo[3.3.0]octane
Formule: C₈H₁₄
Numéro MDL: MFCD00060882
Numéro CAS: 694-72-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %