Imprimer
Pigment Red 22
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
468500010 468500050
468500010.EA 46.7 EUR
468500010. 468500050.
Pigment Red 22
Pigment Red 22
Formule: C₂₄H₁₈N₄O₄
Numéro MDL: MFCD00071989
Numéro CAS: 6448-95-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance red powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %