Imprimer
Ferene disodium salt
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
467750010 467750050 467750250
467750010.EA 58.5 EUR
467750010. 467750050. 467750250.
Ferene disodium salt
Ferene disodium salt
Formule: C₁₆H₈N₄Na₂O₈S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040462
Numéro CAS: 79551-14-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to dark yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤13 %