Imprimer
3-Hydroxyazetidine 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Azetidinol, Azetidin-3-ol
467210050 467210010
467210050.EA 232 EUR
467210050. 467210010.
3-Hydroxyazetidine 95%
3-Hydroxyazetidine
Formule: C₃H₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03695446
Numéro CAS: 45347-82-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to grey powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %