Imprimer
4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
467130010 467130050
467130010.EA 114 EUR
467130010. 467130050.
4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde
4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde
Formule: C₁₄H₉F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862519
Numéro CAS: 90035-34-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 74°C to 78°C