Estramustine phosphate sodium
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
466740010
466742500
466740010.EA
609
EUR
466740010.
466742500.
Estramustine phosphate sodium
Estramustine phosphate sodium
Formule:
C₂₃H₃₀Cl₂NNa₂O₆P Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00866320 Numéro CAS: 52205-73-9 EINECS: 257-735-7 Merck Index: 13,03741 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | white to almost white powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Water | ≤12.5 % |
Solubility | (50 mg/ml,H2O) Clear colorless to light yellow |