Imprimer
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dibromoanthracene-9,10-dione
466070010 466070050
466070010.EA 73.4 EUR
466070010. 466070050.
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₆Br₂O₂
MW: 366.0042 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276344
Numéro CAS: 633-70-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance light yellow to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %