Imprimer
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Imidazoleacetic acid, Imidazol-1-yl-acetic acid, 1-(Carboxymethyl)imidazole, 2-(1-Imidazolyl)acetic acid
396050010 396050050 396050250
396050010.EA 31.3 EUR
396050010. 396050050. 396050250.
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid 98%
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
Formule: C₅H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01721800
Numéro CAS: 22884-10-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %