Imprimer
1,6-Hexanediol dimethacrylate 95% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1,6-Bis(methacryloyloxy)hexane, Hexane-1,6-diyl bis(2-methylacrylate)
320370250 320371000
320370250.EA 23.8 EUR
320370250. 320371000.
1,6-Hexanediol dimethacrylate 95% stabilisé
1,6-Hexanediol dimethacrylate
Formule: C₁₄H₂₂O₄
MW: 254.33 g/mol
Point d'ébullition: >315°C
Densité: 0.995
Point d'éclair: 109°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015425
Numéro CAS: 6606-59-3
EINECS: 229-551-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
Stabilizer ca. 200 ppm MeHQ