Imprimer
D-Asparagine monohydrate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
204270010 204270050 204270250
204270010.EA 46.3 EUR
204270010. 204270050. 204270250.
D-Asparagine monohydrate
D-Asparagine monohydrate
Formule: C₄H₁₀N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149558
Numéro CAS: 5794-24-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Total base 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Loss on drying 11.5 % to 12.5 % (105°C, 3 hrs)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm