Imprimer
Methylsuccinic anhydride 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
127750050 127750250
127750050.EA 72.9 EUR
127750050. 127750250.
Methylsuccinic anhydride 97%
Methylsuccinic anhydride
Formule: C₅H₆O₃
Point d'ébullition: 238…240°C (760mmHg)
Densité: 1.22
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005527
Numéro CAS: 4100-80-5
EINECS: 223-870-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling 96.0 to 104.0 %
Melting point 33°C to 35°C