Imprimer
Chlorure de 4-nitrobenzènesulfonyle 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
A18512.14 A18512.22 A18512.36
A18512.14EA 63.8 EUR
A18512.14 A18512.22 A18512.36
Chlorure de 4-nitrobenzènesulfonyle 97%
Chlorure de 4-nitrobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄ClNO₄S
MW: 221.62 g/mol
Point d'ébullition: 143…144 °C/1.5 mm
Point de fusion: 76…80 °C
Densité: 1.69
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007445
Numéro CAS: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
ONU: 3261
ADR: 8 III