Imprimer
1-Naphtylamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Aminonaphthalene
104120250 104121000
104120250.EA 35.5 EUR
104120250. 104121000.
1-Naphtylamine ≥98%
1-Naphtylamine
Formule: C₁₀H₉N
MW: 143.19 g/mol
Point d'ébullition: 301°C (760mmHg)
Point de fusion: 50
Point d'éclair: 157°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004016
Numéro CAS: 134-32-7
EINECS: 205-138-7
ONU: 2077
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06485
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance light yellow to light brown to dark purple crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 48°C to 52°C