Imprimer
Gants en latex sans poudre Peha-taft®
Fournisseur: HARTMANN PAUL
942595 9425894 9425904 9425914 9425924 9425934 9425944 9425954 9425964
HART942595EA 96.2 EUR
HART942595 HART9425894 HART9425904 HART9425914 HART9425924 HART9425934 HART9425944 HART9425954 HART9425964
Gants en latex sans poudre Peha-taft®
Gants
Gants chirurgicaux jetables sans poudre en latex fin et particulièrement doux, particulièrement faciles à enfiler grâce au revêtement intérieur spécial en polymère, avec une surface micro-rugueuse spéciale pour une adhérence optimale, une très bonne sensibilité tactile, une grande élasticité et une résistance à la déchirure, un ajustement sans fatigue grâce à la coupe entièrement anatomique.
  • Sophistiqué
  • Raffiné et lisse sans être glissant
  • Stérile
  • scellé par paire avec protection contre l'ozone
Le latex Peha-taft® est un produit médical conforme à la norme EN 455 et un équipement de protection individuelle conforme à la norme EN 374, adapté à l'utilisation avec des cytostatiques et des produits chimiques.
Convient à toutes les interventions chirurgicales, y compris les opérations à haut risque de perforation (orthopédie, traumatologie, chirurgie des accidents) et pour les patients à haut risque comme surgant lors du double gantage.
Recommandé comme surgant en combinaison avec le latex Peha-underglove.
Il atteint un niveau AQL de 0,65.
Certifications:
Informations de commande:
Information de livraison:
Conditionnement: Une boîte pliante de 50, une boîte de 6 boîtes pliantes.
Attention:
Commander maintenant