Imprimer
Gants en latex de caoutchouc naturel AlphaTec® 88-356, non doublés, bleus
Fournisseur: Ansell
88-356/9 88-356/10 88-356/11 88-356/7 88-356/8
ANSE88-356/9EA 33.5 EUR
ANSE88-356/9 ANSE88-356/10 ANSE88-356/11 ANSE88-356/7 ANSE88-356/8
Gants en latex de caoutchouc naturel AlphaTec® 88-356, non doublés, bleus
Gants
Gants idéaux pour la sécurité et la dextérité dans l'industrie de transformation des aliments, ces gants offrent une excellente dextérité, résistance à la traction et élasticité, tandis que le motif en écailles de poisson offre une bonne adhérence pour travailler dans des conditions humides ou sèches.
  • Excellente dextérité et résistance à la traction
  • Idéal pour l'industrie agroalimentaire
Utilisation dans l'agriculture et la viticulture, la transformation et les services alimentaires et les industries générales. Les utilisations comprennent la transformation du bœuf, du porc, de la volaille et du poisson, la transformation des produits laitiers, l'emballage et la manipulation des aliments, ainsi que la transformation des fruits et légumes.
Certifications:
Informations de commande:
Information de livraison:
Conditionnement:
Attention:
Commander maintenant