Solution étalon d'arsenic, 1 000 mg/L Comme dans dil. acide nitrique AVS étalon TITRINORM pour AAS
Fournisseur: VWR Chemicals
86661.260EA
42.21
EUR
86661.260
86661.180
Solution étalon d'arsenic, 1 000 mg/L Comme dans dil. acide nitrique AVS étalon TITRINORM pour AAS
Étalons
Étalons cationiques
Standards d'arsenic
- Rattaché à un SRM de NIST
- Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
- Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%