Imprimer
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Attention
Synonyms: Octylglucopyranoside, OG, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(octyloxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, n-Octyl β-D-glucopyranoside, 1-O-n-Octyl-β-D-glucopyranoside, Octyl-β-D-glucopyranoside
494460-1 494460-5
494460-1EA 539 EUR
494460-1 494460-5
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside, Millipore®
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside
Formule: C₁₄H₂₈O₆
MW: 292.37 g/mol
Point de fusion: 110
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063288
Numéro CAS: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8