Imprimer
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside
Fournisseur: Serva
Attention
31055.02 31055.03
SERA31055.02EA 0 EUR
SERA31055.02 SERA31055.03
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside
Formule: C₁₄H₂₈O₆
Point de fusion: 110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063288
Numéro CAS: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8