Formaline 10% en solution tampon phosphate aqueux (pH 7.0 ± 0.2)
Fournisseur: FF CHEMICALS
|
Attention
|
FF1150035
FF1195000
FF1209010
FF1219020
FF20760010
FF22023000
FF22589200
FF8380250
FF8860080
FFCHFF1150035EA
1.3
EUR
FFCHFF1150035
FFCHFF1195000
FFCHFF1209010
FFCHFF1219020
FFCHFF20760010
FFCHFF22023000
FFCHFF22589200
FFCHFF8380250
FFCHFF8860080
Formaline 10% en solution tampon phosphate aqueux (pH 7.0 ± 0.2)
Formalin
(= 4% Formaldehyde solution)
Formule:
CH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003274 Numéro CAS: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 |