Imprimer
Gel de silice, Pore dim.: 120 Å ≥99.99%, sphérique 3 µm APS pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
45803.03 45803.06
45803.03EA 70.3 EUR
45803.03 45803.06
Gel de silice, Pore dim.: 120 Å ≥99.99%, sphérique 3 µm APS pour HPLC
Gel de silice
Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 340m2/g, P.V. 1.00cc/g MDL No.: MFCD00011232
Formule: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4