Imprimer
Gel de silice, en grenailles -6+12 mesh dessiccant
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
44387.30 44387.A1 44387.A7
44387.30EA 37.7 EUR
44387.30 44387.A1 44387.A7
Gel de silice, en grenailles -6+12 mesh dessiccant
Gel de silice
CAS No.: 7631-86-9 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011232
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1710 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
ATTEINDRE: 01-2119379499-16