Imprimer
β-D-Glucopyrannoside de dodécyle
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonyms: Dodecyl b-D-glucopyranoside, Dodecyl glucoside, n-Dodecyl β-D-glucopyranoside
51459-1 51459-2
BMOL51459-1EA 0 EUR
BMOL51459-1 BMOL51459-2
β-D-Glucopyrannoside de dodécyle
β-D-Glucopyrannoside de dodécyle
Formule: C₁₈H₃₆O₆
MW: 348.48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063298
Numéro CAS: 59122-55-3
EINECS: 261-614-4