Imprimer
Troclosène sodique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
204110250 204110025
ACRO204110250EA 45.2 EUR
ACRO204110250 ACRO204110025
Troclosène sodique 98%
Troclosène sodique
Formule: C₃Cl₂N₃NaO₃
Point de fusion: 225 °C
Densité: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006036
Numéro CAS: 2893-78-9
EINECS: 220-767-7
ONU: 2465
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)