Oxyde d'aluminium et de baryum, tech.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
22642.22
22642.36
22642.22EA
70.6
EUR
22642.22
22642.36
Oxyde d'aluminium et de baryum, tech.
Oxyde d'aluminium et de baryum
CAS No.: 12004-04-5
Molecular Formula: BaAl2O4 (approximate formula)
Formula Weight: 561.98
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00049716
Formule:
Al₂BaO₄ Point de fusion: 169,5…170 °C Densité: 4,04 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049716 Numéro CAS: 12004-04-5 EINECS: 234-445-9 ONU: 1564 ADR: 6.1,III |