Imprimer
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside)
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
2315.2 2315.1 2315.3 2315.4
ROTH2315.2EA 0 EUR
ROTH2315.2 ROTH2315.1 ROTH2315.3 ROTH2315.4
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside)
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside)
Formule: C₁₄H₁₅BrClNO₆
MW: 408.63 g/mol
Point de fusion: 237…239 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005666
Numéro CAS: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8