Imprimer
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside) 99+% pour la biologie moléculaire Sans DNAse, RNAse, et protéase
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
327241000 327245000
ACRO327241000EA 68.9 EUR
ACRO327241000 ACRO327245000
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside) 99+% pour la biologie moléculaire Sans DNAse, RNAse, et protéase
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside)
Formule: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Point de fusion: 230 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005666
Numéro CAS: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
TLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -61° to -63° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O/DMF 1/1)
Dnase,Rnase,Protease activity none detected